Stampa…
Sodio solfato decaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 562 EUR
1.06642.2500 1.06642.9025
Sodio solfato decaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Sodio solfato decaidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso molecolare: 322,2 g/mol
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32,4 °C
Densità: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149189
CAS Number: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755