Stampa…
Sodio solfato decaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
A15702.0BEA 50.8 EUR
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
Sodio solfato decaidrato ≥99%
Sodio solfato decaidrato
Purity: 99% CAS No.: 7727-73-3 Molecular Formula: Na2SO4.10H2O Formula Weight: 322.19 (142.04anhy) Odour: Odourless pH: 5.2-8.0 Melting Point: ca 32° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00149189
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso molecolare: 322,2 g/mol
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼32 °C
Densità: 1,460
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149189
CAS Number: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680