Litio solfato monoidrato ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Melting Point: 130° -H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00149766
Formula:
Li₂SO₄·H₂O Punto di fusione: 130 °C (-H₂O) Densità: 2,06 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149766 CAS Number: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |