Stampa…
Litio solfato monoidrato 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218331000 218330010
ACRO218331000EA 30.4 EUR
ACRO218331000 ACRO218330010
Litio solfato monoidrato 99+%, puro
Litio solfato monoidrato
Formula: Li₂SO₄·H₂O
Peso molecolare: 127.96 g/mol
Punto di fusione: 860 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149766
CAS Number: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)