Sodio tiosolfato pentaidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
Na₂S₂O₃.5H₂O Punto di fusione: 48 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS Number: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |