Stampa…
Sodio tiosolfato pentaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
1.06516.0500EA 53.7 EUR
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
Sodio tiosolfato pentaidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Peso molecolare: 248,19 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149186
CAS Number: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Visualizza i codici
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)