Stampa…
Sodio tiosolfato pentaidrato, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
1779.9050EA 0 EUR
1779.9050
Sodio tiosolfato pentaidrato, J.T.Baker®
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Peso molecolare: 248,19 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149186
CAS Number: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844