Stampa…
Sodio tiosolfato pentaidrato, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
0484-2.5KGEA 318 EUR
0484-2.5KG 0484-500G
Sodio tiosolfato pentaidrato, purissimo
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Peso molecolare: 248.19 g/mol
Punto di fusione: 48
Densità: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149186
CAS Number: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Visualizza i codici
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%