Sodio tiosolfato pentaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 10102-17-7
Molecular Formula: Na2O3S2.5H2O
Formula Weight: 248.17 (158.10anhy)
Odour: Odourless
pH: 6.5-8.0
Melting Point: 48°
Boiling Point: 100° -5H2O
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00149186
Formula:
Na₂S₂O₃.5H₂O Punto di ebollizione: 100 °C (-5H₂O) Punto di fusione: 48 °C Densità: 1,69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS Number: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |