Sodium thiophosphate hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10489-48-2
Molecular Formula: Na3PO3S.xH2O
Formula Weight: 179.93(anhy)
Physical Form: Crystalline aggregates
Appearance: White to green
Melting Point: 53-58°
MDL No.: MFCD00041513
Formula:
H₂Na₃O₄PS Punto di fusione: 53…58 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041513 CAS Number: 10489-48-2 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8693 |