Stampa…
Sodio tiosolfato pentaidrato 99.5+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
424460010 424460051
ACRO424460010EA 48.9 EUR
ACRO424460010 ACRO424460051
Sodio tiosolfato pentaidrato 99.5+% ACS
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Densità: 1,72 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149186
CAS Number: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % solution at 25.0°C)
Sulfide (S) Passes test (limit about 1 ppm)
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %