Sodio tiosolfato pentaidrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
123370010
123370025
123370250
ACRO123370010EA
32.9
EUR
ACRO123370010
ACRO123370025
ACRO123370250
Sodio tiosolfato pentaidrato 99+%, extra puro
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula:
Na₂S₂O₃.5H₂O Peso molecolare: 248,19 g/mol Punto di fusione: 48,5 °C Densità: 1,72 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS Number: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Appearance | Colorless to white Crystals |
Titration Iodimetric | 99.0 to 101.0 % |
pH | 6 to 8.4 (10 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.2 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur (S) | ≤5 ppm |