Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio fosfato monobasico biidrato
28015.294EA 50.4 EUR
28015.294 28015.261
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Peso molecolare: 156.01 g/mol
Punto di ebollizione: < 650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60
Densità: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm