Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
28011.291EA 40.7 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Punto di ebollizione: < 650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm