Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
1.06345.1000EA 107 EUR
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Punto di ebollizione: ∼650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806