Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 30.6 EUR
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Punto di ebollizione: ∼650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)