Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11316.0E A11316.36 A11316.22
A11316.0EEA 103 EUR
A11316.0E A11316.36 A11316.22
Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99%
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Purity: 99% CAS No.: 13472-35-0 Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O Formula Weight: 156.01 (119.98anhy) Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149209
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Punto di ebollizione: ∼650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,910
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 14,8660