Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato diidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
271750010 271750025 271750100
ACRO271750010EA 59 EUR
ACRO271750010 ACRO271750025 ACRO271750100
Sodio diidrogeno fosfato diidrato 99+% per analisi
Sodio diidrogeno fosfato diidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Punto di ebollizione: ? 650 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149209
CAS Number: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %