Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, EMPROVE® EXPERT BP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
1.06349.1000EA 143 EUR
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, EMPROVE® EXPERT BP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149208
CAS Number: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM