Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 90.0-102.0% (by alkalimetry), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06346.0500 1.06346.1000 1.06346.9025 1.06346.9050 1.06346.9012
1.06346.0500EA 45.6 EUR
1.06346.0500 1.06346.1000 1.06346.9025 1.06346.9050 1.06346.9012
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 90.0-102.0% (by alkalimetry), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149208
CAS Number: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (Alkalimetric) 99.0 - 102.0%
Insoluble Matter ≤0.01%
pH-Value (5%; Water, 25 °C) 4.1 - 4.5
UV Absorption (280 nm; 1 mol/L; 1 cm; Water) ≤0.05
Chloride (Cl) ≤0.0005%
Sulfate (SO₄) ≤0.003%
Total Nitrogen (N) ≤0.001%
Heavy Metals (ACS) ≤0.0005%
Ca (Calcium) ≤0.005%
Fe (Iron) ≤0.0005%
K (Potassium) ≤0.005%
Corresponds to ACS, Reag. Ph. Eur.