Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |