Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Sodio fosfato monobasico monoidrato
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 13,08734 |
|
Titolo | 99,0 - 102,0 % |
Soluzione in acqua | Conforme |
pH (5 %) | 4,1 - 4,5 |
Cl (Cloruro) | Max. 0,0005 % |
SO4 (Solfato) | Max. 0,005 % |
N (Azoto) totale | Max. 0,001 % |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 0,0005 % |
As (Arsenico) | Max. 0,00005 % |
Ca (Calcio) | Max. 0,005 % |
Cu (Rame) | Max. 0,0002 % |
Fe (Ferro) | Max. 0,0005 % |
K (Potassio) | Max. 0,005 % |
Pb (Piombo) | Max. 0,0005 % |