Sodio diidrogeno fosfato monoidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10049-21-5
Molecular Formula: NaH2PO4.H2O
Formula Weight: 137.99 (119.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149208
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Punto di fusione: 100 °C (-H₂O) Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 14,8660 |