Sodio diidrogeno fosfato monoidrato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodio fosfato monobasico monoidrato
Purity: 99.998%
CAS No.: 10049-21-5
Molecular Formula: H2NaO4P.H2O
Formula Weight: 137.99 (119.98anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149208
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Peso molecolare: 137,99 g/mol Punto di fusione: 100 °C (-H₂O) Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 14,8660 |