Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06575.1000
1.06575.9025
1.06575.1000EA
75.4
EUR
1.06575.1000
1.06575.9025
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato
Formula:
HNa₂O₄P·7H₂O Punto di fusione: 48 °C Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS Number: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 |
Assay (acidimetric) | 98.0 - 102.0 % |
Identity | passes test |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
pH-value (5 %; water, 25 °C) | 8.7 - 9.3 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (ACS) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
Corresponds to ACS |