Stampa…
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
0348-1KGEA 148 EUR
0348-1KG 0348-2.5KG 0348-500G 0348-12KG 0348-50KG
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato ACS
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso molecolare: 268,07 g/mol
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149180
CAS Number: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Visualizza i codici
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 8.7 – 9.3
Purity (as is) 98 – 102%
Sulphate ≤0.005%