Stampa…
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 46.1 EUR
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato 99+% per analisi
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149180
CAS Number: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm