Stampa…
Sodio fosfato bibasico diidrato 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
343810250 343810025 343811000 343815000
ACRO343810250EA 22 EUR
ACRO343810250 ACRO343810025 ACRO343811000 ACRO343815000
Sodio fosfato bibasico diidrato 99+% per HPLC
Sodio fosfato bibasico diidrato
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Punto di fusione: 243…245 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149182
CAS Number: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 25°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm