Stampa…
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato ≥98%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
28020.292EA 36.1 EUR
28020.292 28020.361 28020.460
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato ≥98%, purificato
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149181
CAS Number: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm