Stampa…
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
1.06573.5000EA 418 EUR
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, cristallizzato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149181
CAS Number: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733