Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28033.296EA 53.2 EUR
28033.296 28033.365
tri-Sodio fosfato dodecaidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso molecolare: 380.12 g/mol
Punto di fusione: ∼75 °C
Densità: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm