tri-Sodio fosfato dodecaidrato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
Na₃PO₄·12H₂O Punto di fusione: ∼75 °C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149198 CAS Number: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 12,08808 |
Assay | Min. 98 % |