Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
1.06572.1000EA 68.3 EUR
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
tri-Sodio fosfato dodecaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Punto di fusione: ∼75 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)