Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11590.36 11590.A3
11590.36EA 38.1 EUR
11590.36 11590.A3
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0% ACS
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10101-89-0 Molecular Formula: Na3O4P.12H2O Formula Weight: 380.12 (163.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.62 Appearance: White Odour: Odourless pH: 12 Melting Point: ca 75° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149198
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Punto di fusione: ∼75 °C (dec.)
Densità: 1,62
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 14,8662