Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
424405000 424400025
ACRO424405000EA 36.5 EUR
ACRO424405000 ACRO424400025
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98+% ACS
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso molecolare: 380.12 g/mol
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1.62 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Excess alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2