Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
206520010 206520025 206520251
ACRO206520010EA 55.4 EUR
ACRO206520010 ACRO206520025 ACRO206520251
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98% per analisi
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1,62 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %