Stampa…
tetra-Sodio difosfato decaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Sodio pirofosfato decaidrato, tetra-Sodio pirofosfato decaidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 66.9 EUR
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
tetra-Sodio difosfato decaidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
tetra-Sodio difosfato decaidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso molecolare: 446,06 g/mol
Punto di fusione: 990 °C
Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149200
CAS Number: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Visualizza i codici
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)