Stampa…
tetra-Sodio difosfato decaidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodio pirofosfato decaidrato, tetra-Sodio pirofosfato decaidrato
A16195.0B A16195.0I A16195.30
A16195.0BEA 75.3 EUR
A16195.0B A16195.0I A16195.30
tetra-Sodio difosfato decaidrato ≥97%
tetra-Sodio difosfato decaidrato
Purity: 97+% CAS No.: 13472-36-1 Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O Formula Weight: 446.06 (265.90anhy) Odour: Odourless pH: 9.5-10.5 Melting Point: 79.5° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00149200
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso molecolare: 446,06 g/mol
Punto di fusione: 79,5 °C
Densità: 1,82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149200
CAS Number: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240