tetra-Sodio difosfato decaidrato 99.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodio pirofosfato decaidrato, tetra-Sodio pirofosfato decaidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formula:
Na₄P₂O₇·10H₂O Peso molecolare: 446,06 g/mol Punto di fusione: 79,5 °C Densità: 1,82 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149200 CAS Number: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |