Stampa…
tetra-Sodio difosfato decaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodio pirofosfato decaidrato, tetra-Sodio pirofosfato decaidrato
205970250 205975000 205970025 205970100
ACRO205970250EA 22.7 EUR
ACRO205970250 ACRO205975000 ACRO205970025 ACRO205970100
tetra-Sodio difosfato decaidrato 99+% per analisi
tetra-Sodio difosfato decaidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso molecolare: 446,06 g/mol
Punto di ebollizione: 93,8 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149200
CAS Number: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))