Stampa…
Litio idrossido monoidrato 98,5, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
13020-1KGEA 229.11 EUR
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
Litio idrossido monoidrato 98,5, Purum, Fluka™
Litio idrossido monoidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiOH·1H₂O
Peso molecolare: 41.96 g/mol
Punto di ebollizione: 920
Punto di fusione: 423 °C
Densità: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149772
CAS Number: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Visualizza i codici
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %