Litio idrossido monoidrato ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formula:
LiOH·1H₂O Punto di ebollizione: 920 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 462 °C Densità: 1,51 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149772 CAS Number: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |