Stampa…
Litio idrossido monoidrato ≥98% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43171.22 43171.A3 43171.36
43171.22EA 50.6 EUR
43171.22 43171.A3 43171.36
Litio idrossido monoidrato ≥98% ACS
Litio idrossido monoidrato
Purity: 98% min CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formula: LiOH·1H₂O
Peso molecolare: 41.96 g/mol
Punto di ebollizione: 920
Punto di fusione: 462
Densità: 1.51
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149772
CAS Number: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534