Stampa…
Litio idrossido monoidrato (≥56,5% LiOH)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13409.18 13409.36 13409.A3
13409.18EA 35.2 EUR
13409.18 13409.36 13409.A3
Litio idrossido monoidrato (≥56,5% LiOH)
Litio idrossido monoidrato
CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formula: LiOH·1H₂O
Punto di ebollizione: 920 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 462 °C
Densità: 1,51
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149772
CAS Number: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5534