Stampa…
Sodio molibdato diidrato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
27936.233EA 44.3 EUR
27936.233 27936.290 27936.460
Sodio molibdato diidrato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio molibdato diidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Punto di fusione: 687 °C
Densità: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149170
CAS Number: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm