Stampa…
Sodio molibdato diidrato, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodio molibdato biidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 475 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Sodio molibdato diidrato, EMPLURA®, Supelco®
Sodio molibdato diidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso molecolare: 241,95 g/mol
Punto di fusione: 687 °C
Densità: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149170
CAS Number: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Visualizza i codici
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O