Stampa…
Sodio molibdato diidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodio molibdato biidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
1.06521.0100EA 160 EUR
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
Sodio molibdato diidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio molibdato diidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso molecolare: 241,95 g/mol
Punto di fusione: 687 °C
Densità: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149170
CAS Number: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Visualizza i codici
Assay (precipitative titration) ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 7.0 - 10.5
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %