Sodio molibdato diidrato 99.5-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.5-103.0%
CAS No.: 10102-40-6
Molecular Formula: MoNa2O4.2H2O
Formula Weight: 241.95 (205.92anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.71
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00149170
Formula:
Na₂MoO₄·2H₂O Punto di fusione: 100 °C (-2H₂O) Densità: 2,71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149170 CAS Number: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 14,8645 |