Sodio molibdato diidrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Na₂MoO₄·2H₂O Punto di fusione: 687 °C Densità: 3,28 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149170 CAS Number: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥99.0 % |