Stampa…
Sodio ioduro diidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 45.9 EUR
10871.06 10871.14 10871.22
Sodio ioduro diidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Sodio ioduro diidrato
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formula: INa·2H₂O
Peso molecolare: 185.92 g/mol
Punto di fusione: 64.3
Densità: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149211
CAS Number: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III